Ersatz-Rhr-Verschluss-Schraubkappen EX, Schraubkappe mit GL-Gewinde aus PPS-EX. Zur Abdichtung der Rhrwelle in BOLA Rhrverschlss en EX. Die Kappe drckt auf den O-Ring der Spezialdichtung und sorgt fr die notwendige Abdichtung der Rhrwelle. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Ersatz-Rhr-Verschluss-Schraubkappen EX, Schraubkappe mit GL-Gewinde aus PPS-EX. Zur Abdichtung der Rhrwelle in BOLA Rhrverschlss en EX. Die Kappe drckt auf den O-Ring der Spezialdichtung und sorgt fr die notwendige Abdichtung der Rhrwelle. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Ersatz-Rühr-Verschluss-Schraubkappen EX, Schraubkappe mit GL-Gewinde aus PPS-EX. Zur Abdichtung der Rührwelle in BOLA Rührverschlüss en EX. Die Kappe drückt auf den O-Ring der Spezialdichtung und sorgt für die notwendige Abdichtung der Rührwelle. 1 * 1 ST BOHLC433-08 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C433-08
Lokale Artikelnummer:: BOHLC433-08
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder