Normschliff-Verteiler mit Rhrverschluss, Komplett aus PTFE. Mit Schliffkern ns45/40 und drei GL-Gewindehlsen. Mittelhals ausgefhr t als Rhrverschluss, die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der G 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Normschliff-Verteiler mit Rhrverschluss, Komplett aus PTFE. Mit Schliffkern ns45/40 und drei GL-Gewindehlsen. Mittelhals ausgefhr t als Rhrverschluss, die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der G 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Normschliff-Verteiler mit Rührverschluss, Komplett aus PTFE. Mit Schliffkern ns45/40 und drei GL-Gewindehälsen. Mittelhals ausgeführ t als Rührverschluss, die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der G 1 * 1 ST BOHLC435-10 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C435-10
Lokale Artikelnummer:: BOHLC435-10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder