Mini-Propeller-Rhrwellen, Mit PTFE berzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um 45 geneigten Flgeln in ecki ger Form. Universelle chemische Bestndigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berhrung kommt. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Mini-Propeller-Rhrwellen, Mit PTFE berzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um 45 geneigten Flgeln in ecki ger Form. Universelle chemische Bestndigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berhrung kommt. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Mini-Propeller-Rührwellen, Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um 45° geneigten Flügeln in ecki ger Form. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. 1 * 1 ST BOHLC482-20 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C482-20
Lokale Artikelnummer:: BOHLC482-20
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder