Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK), Optimale Rhrkupplung fr PTFE ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsgloc ke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme aus Hastello 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK), Optimale Rhrkupplung fr PTFE ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsgloc ke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme aus Hastello 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK), Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsgloc ke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Hastello 1 * 1 ST BOHLC530-08 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C530-08
Lokale Artikelnummer:: BOHLC530-08
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder