Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK) Planflansch, Optimale Rhrkupplung fr PTFE ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme a 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK) Planflansch, Optimale Rhrkupplung fr PTFE ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme a 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Planflansch, Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme a 1 * 1 ST BOHLC532-22 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C532-22
Lokale Artikelnummer:: BOHLC532-22
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder