Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK) Rodaviss, Optimale Rhrkupplung fr PTFE-ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Ant riebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme aus 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Magnet-Rhrkupplungen (P-MRK) Rodaviss, Optimale Rhrkupplung fr PTFE-ummantelte Rhrwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Ant riebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rhrwellenaufnahme aus 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Rodaviss, Optimale Rührkupplung für PTFE-ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Ant riebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus 1 * 1 ST BOHLC540-10 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C540-10
Lokale Artikelnummer:: BOHLC540-10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder