Reduzier-Oliven, gerade, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D572-02 D572-04 D572-06
BOHLD572-02EA 9.9 EUR InStock
BOHLD572-02 BOHLD572-04 BOHLD572-06
Reduzier-Oliven, gerade, BOLA
Fittings und Verbinder
Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit zwei Oliven für elastische Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
  • Vakuum: geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge