Schliff-Mehrfachverteiler, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D620-08
BOHLD620-08EA 96.7 EUR InStock
BOHLD620-08
Schliff-Mehrfachverteiler, BOLA
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
PTFE, weiß. Für Flaschen oder Reaktionsgefäße mit Schliff. Zum Umfüllen von Flüssigkeiten, ohne diese zu verunreinigen. Zum Anschluss an eine Flüssigkeitsquelle, ein Über- oder Unterdrucksystem.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Vakuum: geeignet
Komplett aus PTFE. Mit Schliff NS 29/32 und zwei GL-Gewindehälsen. Integrierte Lösungsmutter zum Öffnen festsitzender Schliffe. Zum Anschließen von Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall mit BOLA-Laborverschraubungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge