Flex-Verteiler, Schraubkappe blau aus PP fr Flaschengewinde GLS 80 und Verteilerkrper aus PP mit Anschlussoliven. Gebogene Stufen- Oliven auf der Oberseite, gerade Stufen-Oliven auf der Unterseite. Bedingt chemisch bestndig, fr Arbeitstemperature 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Flex-Verteiler, Schraubkappe blau aus PP fr Flaschengewinde GLS 80 und Verteilerkrper aus PP mit Anschlussoliven. Gebogene Stufen- Oliven auf der Oberseite, gerade Stufen-Oliven auf der Unterseite. Bedingt chemisch bestndig, fr Arbeitstemperature 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Flex-Verteiler, Schraubkappe blau aus PP für Flaschengewinde GLS 80 und Verteilerkörper aus PP mit Anschlussoliven. Gebogene Stufen- Oliven auf der Oberseite, gerade Stufen-Oliven auf der Unterseite. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperature 1 * 1 ST BOHLD804-06 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D804-06
Lokale Artikelnummer:: BOHLD804-06
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder