Tri-Clamp GL-Hhne, Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss fr Tri-Clamp gem DIN 32 676 und einem Anschluss- Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnkken aus PTFE fr gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hah 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Tri-Clamp GL-Hhne, Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss fr Tri-Clamp gem DIN 32 676 und einem Anschluss- Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnkken aus PTFE fr gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hah 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Tri-Clamp GL-Hähne, Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss für Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 und einem Anschluss- Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken aus PTFE für gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hah 1 * 1 ST BOHLD917-24 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D917-24
Lokale Artikelnummer:: BOHLD917-24
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder