Tri-Clamp Dichtungen, Silikonring mit beidseitiger, elastischer Stulpe aus PTFE. Passend fr Tri-Clamp-Verbindungen gem DIN 32 676 . Universell chemisch bestndig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Tri-Clamp Dichtungen, Silikonring mit beidseitiger, elastischer Stulpe aus PTFE. Passend fr Tri-Clamp-Verbindungen gem DIN 32 676 . Universell chemisch bestndig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Tri-Clamp Dichtungen, Silikonring mit beidseitiger, elastischer Stulpe aus PTFE. Passend für Tri-Clamp-Verbindungen gemäß DIN 32 676 . Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. 1 * 1 ST BOHLD930-22 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D930-22
Lokale Artikelnummer:: BOHLD930-22
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder