Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schliff-Fitting-Verbindungen, für Drücke bis 5 bar, BOLA

Lieferant: Bohlender

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

H1001-04 H1001-14 H1001-12 H1001-10 H1001-06
BOHLH1001-04EA 33.7 EUR InStock
BOHLH1001-04 BOHLH1001-14 BOHLH1001-12 BOHLH1001-10 BOHLH1001-06
Schliff-Fitting-Verbindungen, für Drücke bis 5 bar, BOLA
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
PTFE, weiß. Zum Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliff. Einführen und Arretieren von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.

  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Vakuum: geeignet

Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf metrische Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP). Mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Produkt kommt nur mit PTFE in Berührung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge