Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Faltenbälge mit GL-Gewinde

Lieferant: Bohlender

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

H902-15 H902-10 H902-05 H902-03 H902-04
BOHLH902-15EA 141 EUR InStock
BOHLH902-15 BOHLH902-10 BOHLH902-05 BOHLH902-03 BOHLH902-04
Faltenbälge mit GL-Gewinde
Fittings und Verbinder
PTFE/FPM und PS.

  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit: universell
  • Vakuum: geeignet

Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung. Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE. Faltenbalg biegsam bis zu einem Winkel von 120°, flexible und spannungsfreie Verbindung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge