Starre Schraub-Kupplungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H903-18 H903-14 H903-25
BOHLH903-18EA 130 EUR InStock
BOHLH903-18 BOHLH903-14 BOHLH903-25
Starre Schraub-Kupplungen, BOLA
Fittings und Verbinder
Durch die spezielle Ausführung der Kupplung können die beiden Hälften frei voneinander gedreht und angeschlossene Bauteile ausgerichtet werden. Diese neuartige Konstruktion gibt der Kupplung eine große Stabilität. Eine Dichtlippe am Verbindungsrohr mit dahinterliegendem FKM-O-Ring sorgt für eine sehr gute Abdichtung am GL-Gewinde.
  • Stabile Schraubkupplung mit GL-Innengewinden aus PPS
  • Innenliegendes Verbindungsrohr aus PTFE
  • Universell chemisch beständig
  • Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung
Zum Verbinden von Bauteilen mit GL-Außengewinde gleicher Gewindegröße.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge