Trichter mit langem Stiel, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H920-06 H920-10 H920-04 H920-08 H920-02
BOHLH920-06EA 64.3 EUR InStock
BOHLH920-06 221-1891 BOHLH920-04 BOHLH920-08 BOHLH920-02
Trichter mit langem Stiel, BOLA
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Trichter, aus PTFE, weiß. Konische Öffnung mit langem Auslass
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge