Halterung für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R1163-32
BOHLR1163-32EA 25.9 EUR InStock
BOHLR1163-32
Halterung für Waste Pipes, b.safe
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Set bestehend aus (1) Grundplatte mit Innengewinde M8, (1) Gewindestange M8 mit Länge 200 mm, (1) Rohrschelle mit Innengewinde M8 für Rohr-Ext-Ø 32 mm und Befestigungsmaterial zur Montage an Wänden oder unter Tischplatten.
  • Abmessungen Grundplatte: 80×30×3 mm
Befestigen Sie die Grundplatte an der Wand. Zuerst Gewindestange mit Rohrschelle verbinden und danach die Rohrschelle mit der Grundplatte. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Schelle. Rohrschelle öffnen, b.safe Waste Pipe einclipsen und Schelle wieder schließen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge