Auslaufbecken S, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R1250-20
BOHLR1250-20EA 659 EUR InStock
BOHLR1250-20
Auslaufbecken S, b.safe
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Aus ableitfähigem PE-EX, Boden mit integriertem Gefälle für restlose Entleerung.
  • Mit montiertem Erdungskabel
  • Kann komplett abgedeckt werden
Zur Integration in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen für eine einfache Entsorgung größerer Mengen flüssiger Lösemittelabfälle. Gewindeanschluss GL 25 zur Anbindung von b.safe Waste Tubes für direkte Weiterleitung flüssiger Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister.
Ablauf Ø 60 mm mit herausnehmbarem Sieb. Ablauf Unterseite mit Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes.More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..