Schlauch- und Kabelclip, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R1402-05 R1403-05
BOHLR1402-05EA 18.7 EUR InStock
BOHLR1402-05 BOHLR1403-05
Schlauch- und Kabelclip, b.safe
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Zur einfachen Bündelung, Fixierung und Führung von Signalkabeln, Erdungskabeln, Waste Tubes und Entlüftungsschläuchen innerhalb von Sicherheitsschränken und Einbauinstallationen.
  • Chemikalienbeständig: ++ sehr gut
  • Material: POM
  • Temperaturbeständig : von −30 bis +100 °C
Clip aus mechanisch-festem Kunststoff POM zum sicheren Einclipsen der verschiedenen Leitungen oder Rohren. Ausführung zur Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge