Erdungskabel, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R601-01 R603-01 R603-03 R604-01 R605-01 R606-01 R612-01 R612-03 R615-03 R606-05 R607-03
590-0337EA 33.1 EUR InStock
590-0337 590-0338 590-0339 590-0340 590-0341 590-0342 590-0343 590-0344 590-0345 BOHLR606-05 BOHLR607-03
Erdungskabel, b.safe
Erdung Erdungsleitungen
Zum Anschluss an die Erde von Behältnissen und Bauteilen aus ableitfähigen Materialien.
  • Wählen Sie das passende Erdungszubehör aus unserem Angebot für Erdungskabel mit verschiedenen Anschlüssen
  • Kundenspezifische Ausführungen können auf Anfrage angeboten werden
  • Passendes Erdungszubehör für b.safe Produkte
Im Lieferumfang des Kabelschuhs sind Schraube, Mutter und Unterlegscheiben enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge