Trichter Universal PE-EX, Anschlüsse Tischoberseite: 1x Aussengewinde GL45, 8x Kapillaranschlüsse (UNF 1/4 schräg) und 4 Anschlüsse für Schlauchinnen-Ø 5,5-8,0 mm (NPT 1/8 gerade). Mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe. Anschluss Untersei 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Trichter Universal PE-EX, Anschlüsse Tischoberseite: 1x Aussengewinde GL45, 8x Kapillaranschlüsse (UNF 1/4 schräg) und 4 Anschlüsse für Schlauchinnen-Ø 5,5-8,0 mm (NPT 1/8 gerade). Mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe. Anschluss Untersei 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Trichter Universal PE-EX, Anschlüsse Tischoberseite: 1x Aussengewinde GL45, 8x Kapillaranschlüsse (UNF 1/4 schräg) und 4 Anschlüsse für Schlauchinnen-Ø 5,5-8,0 mm (NPT 1/8 gerade). Mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe. Anschluss Untersei 1 * 1 ST BOHLR803-04 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: R803-04
Lokale Artikelnummer:: BOHLR803-04
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder