Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tubing, PTFE, heat shrinkable, BOLA

Lieferant: Bohlender

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

S1828-64 S1828-32 S1828-40 S1828-48 S1828-16 S1828-24 S1828-56 S1828-08
BOHLS1828-64EA 50.9 EUR InStock
BOHLS1828-64 BOHLS1828-32 BOHLS1828-40 BOHLS1828-48 BOHLS1828-16 BOHLS1828-24 BOHLS1828-56 BOHLS1828-08
Tubing, PTFE, heat shrinkable, BOLA
Schläuche Schrumpfschläuche
PTFE, translucent.

  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Shrink rate: 4:1
  • Incombustible (ASTM D876)
  • Insulation resistance 1018 O/cm (ASTM D 876)
  • Good electric strength
  • Flame retardant

For protection of probes, cables, electric components etc. against chemical disturbance. The shrink rate of 4:1 means that the inner diameter of the tubing shrinks to approx. ¼ of the original inner diameter and that the length shrinks to approx. 15%. Good heat transmission due to low wall thickness.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..