mit Fluorkunststoff, die Fluorslidepaste ist ein synthetisches Hochtemperatur-Spezialfett fr Lager sowie andere Reibstellen im Temperatureinsatz bis + 260C. 1 * 56 g
Lieferant: BOHLENDER
mit Fluorkunststoff, die Fluorslidepaste ist ein synthetisches Hochtemperatur-Spezialfett fr Lager sowie andere Reibstellen im Temperatureinsatz bis + 260C. 1 * 56 g
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
mit Fluorkunststoff, die Fluorslidepaste ist ein synthetisches Hochtemperatur-Spezialfett für Lager sowie andere Reibstellen im Temperatureinsatz bis + 260°C. 1 * 56 g BOHLS1870-16 1 * 56 g
Hersteller-Artikelnummer:: S1870-16
Lokale Artikelnummer:: BOHLS1870-16
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder