Schlauch-Rollen PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S2010-41 S2010-42 S2010-50 S2010-60 S2010-64 S2010-65 S2012-10 S2012-26 S2012-30 S2012-32 S2012-40
BOHLS2010-41EA 135 EUR InStock
BOHLS2010-41 BOHLS2010-42 BOHLS2010-50 BOHLS2010-60 BOHLS2010-64 BOHLS2010-65 BOHLS2012-10 BOHLS2012-26 BOHLS2012-30 BOHLS2012-32 BOHLS2012-40
Schlauch-Rollen PTFE, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Durchscheinend bis milchig weißes Aussehen.
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Frei von extrahierbaren Stoffen
  • Physiologisch unbedenklich
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Sehr gutes Gleitvermögen und sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Sauerstoffgrenzindex über 95
  • Strahlungs- und witterungsbeständig
Perfekte Schläuche für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase. Sterilisierbar in ETO und in Autoklaven.
Zertifizierungen: Flammhemmend nach UL94V0.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge