ALU-Rahmen mit umlaufender Gummidichtung, 1 Bodenwanne, 1 eingebautes elektronisches Hygro- u.Thermometer, leichtgngigem Magnetverschlu, 2 variabel verstellbare Zwischenbden aus Edelstahl. Nutzbarer Innenraum: B 495 x H 500 x T 540 mm 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
ALU-Rahmen mit umlaufender Gummidichtung, 1 Bodenwanne, 1 eingebautes elektronisches Hygro- u.Thermometer, leichtgngigem Magnetverschlu, 2 variabel verstellbare Zwischenbden aus Edelstahl. Nutzbarer Innenraum: B 495 x H 500 x T 540 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ALU-Rahmen mit umlaufender Gummidichtung, 1 Bodenwanne, 1 eingebautes elektronisches Hygro- u.Thermometer, leichtgängigem Magnetverschluß, 2 variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl. Nutzbarer Innenraum: B 495 x H 500 x T 540 mm 1 * 1 ST BOHLV1844-07 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: V1844-07
Lokale Artikelnummer:: BOHLV1844-07
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder