Glove box, SICCO
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
V1984-08
BOHLV1984-08EA 3930 EUR InStock
BOHLV1984-08
Glove box, SICCO
Handschuhboxen und -beutel
This PMMA glove box allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
  • Robust and light-weight aluminium construction
  • Superb all-round visibility
  • Non slip rubber feet
  • Cable lead-ins for electric devices
  • Large front opening
  • Connectors for gas-filling and aeration including appropriate tubing
Aluminium frame with panels made of acrylic glass, base panel made of PE. Front panel with two glove ports, two lead-ins for cables on the back side (upper left and upper right). Work space including two hose connectors for gas-filling andMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..