Reinraumbrille, Coverall Autoclave
Lieferant: Bollé Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
COVACLAVE
BOLECOVACLAVEEA 24.2 EUR InStock
BOLECOVACLAVE
Reinraumbrille, Coverall Autoclave
Vollsichtbrillen
Diese Reinraum-Vollsichtbrille mit einstellbarer Belüftung sorgt für Schutz und Komfort. Zur Verwendung mit Korrektionsbrillen geeignet.
  • PLATINUM-beschichtete Gläser: Beschichtung auf beiden Seiten bietet erhöhte Kratzfestigkeit (1,4 cd/m²), hohe Chemikalienbeständigkeit gegen die meisten aggressiven Chemikalien sowie verringerte Beschlagbildung
  • Verstellbarer Riemen
  • Obere indirekte und austauschbare Belüftung
  • Ultrakomfortable autoklavierbare Brille
Gewicht: 54 g
EN 166
Zertifizierungen: EN 166
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge