Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy7®)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-0076M-CY7
BOSSBS-0076M-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0076M-CY7
Anti-APBA1 Mouse Polyclonal Antibody (Cy7®)
Antikörper
Putative function in synaptic vesicle exocytosis by binding to Munc18-1, an essential component of the synaptic vesicle exocytotic machinery. May modulate processing of the beta-amyloid precursor protein (APP) and hence formation of beta-APP.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge