Anti-MYO6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-11264R-A555
BOSSBS-11264R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11264R-A555
Anti-MYO6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Antikörper
Myosin VI a molecular motor involved in intracellular vesicle and organelle transport, is the only Myosin motor that binds to the pointed end of Actin. This unique Myosin has only one light chain in the lever-arm domain and has highly irregular stepping with a wide range of step sizes, unlike that of other characterized Myosins. It associates with Clathrin-coated vesicles and disabled 2, indicating a role for Myosin VI in endocytosis. Mouse Myosin VI is expressed within the sensory hair cells of the cochlea. Human Myosin VI is mapped to the centromeric region of chromosome 6, a region thatMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..