Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-11349R-CY5
BOSSBS-11349R-CY5EA 900 EUR InStock
BOSSBS-11349R-CY5
Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Antikörper
Carbonic anhydrases (CAs), also designated carbonate dehydratases or carbonate hydrolyases, form a large family of genes that encode zinc metalloenzymes of great physiologic importance. As catalysts of the reversible hydration of carbon dioxide, these enzymes participate in a variety of biologic processes, including respiration, acid-base balance, bone resorption and calcification as well as the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva and gastric acid. Genes in the ?carbonic anhydrase family encode either active carbonic anhydrase isozymes or 揳catalytic?(devoid of CO2More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..