Anti-TNRC6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-11489R-A488
BOSSBS-11489R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11489R-A488
Anti-TNRC6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Antikörper
TNRC6B is a 1,723 amino acid protein that exists as two alternatively spliced isoforms and is thought to be involved in mRNA cleavage events. Expressed ubiquitously, TNRC6B contains one glycine/tryptophan (GW)-rich N-terminal domain, one central glutamine-rich region and one C-terminal RNA recognition motif and is encoded by a gene that maps to human chromosome 22. Mutations in several of the genes that map to chromosome 22 are involved in the development of Phelan-McDermid syndrome, Neurofibromatosis type 2, autism and schizophrenia. Additionally, translocations between chromosomes 9 and 22More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..