Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-11606R-HRP
BOSSBS-11606R-HRPEA 900 EUR InStock
BOSSBS-11606R-HRP
Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Antikörper
Twisted Gastrulation Protein 1(TWSG1) is a secreted BMP binding protein structurally related to the BMP antagonists Chordin and Noggin. TSG can inhibit BMP activity by binding directly to BMP proteins thereby preventing BMPs from binding to their receptors. It can act either as a BMP4 agonist or antagonist (depending on the specific biochemical environment) by binding to the BMP4/Chordin complex.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: TWSG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..