Anti-GPR32 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-13531R
BOSSBS-13531REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-13531R
Anti-GPR32 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
GPR32 (probable G-protein coupled receptor 32) is a 356 amino acid member of the G protein-coupled receptor 1 family. Localized to the cell membrane, GPR32 is an orphan receptor. The gene that encodes GPR32 maps to human chromosome 19q13.33. Human chromosome 19 consists of around 63 million bases with over 1,400 genes, making up over 2% of human genomic DNA. Chromosome 19 includes a diversity of interesting genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members including the killer cellMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..