Anti-Inosine triphosphate pyrophosphatase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-13590R-A750
BOSSBS-13590R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13590R-A750
Anti-Inosine triphosphate pyrophosphatase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Antikörper
ITPase (inosine triphosphate pyrophosphatase) is also known as putative oncogene protein hlc14-06-p or ITPA (inosine triphosphatase (nucleoside triphosphate pyrophosphatase)) and is a 194 amino acid protein. ITPase is abundantly expressed in heart, liver, sex glands, thyroid and adrenal gland, and is localized to the cytoplasm in the cell. ITPase catalyzes the pyrophosphohydrolysis of both ITP (inosine triphosphate) and dITP (deoxyinosine triphosphate) to IMP (inosine monophosphate) and diphosphate. IMP can be used as a substrate for purine nucleotide pathways. IMP can be phosphorylated toMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..