Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-AQP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-1506R-CY5
BOSSBS-1506R-CY5EA 909 EUR InStock
BOSSBS-1506R-CY5
Anti-AQP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Antikörper
Forms a water-specific channel that provides the plasma membranes of red cells and kidney proximal tubules with high permeability to water, thereby permitting water to move in the direction of an osmotic gradient.

Type: Primary
Antigen: AQP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 181-269/269
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge