Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-1572R-CY5.5
BOSSBS-1572R-CY5.5EA 909 EUR InStock
BOSSBS-1572R-CY5.5
Anti-ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Antikörper
May supply copper to copper-requiring proteins within the secretory pathway, when localised in the trans-Golgi network. Under conditions of elevated extracellular copper, it relocalised to the plasma membrane where it functions in the efflux of copper from cells.

Type: Primary
Antigen: ATP7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 242-285/1500
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Others

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge