Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Synphilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-1905R-A680
BOSSBS-1905R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1905R-A680
Anti-Synphilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Antikörper
Isoform 2 inhibits the ubiquitin ligase activity of SIAH1 and inhibits proteasomal degradation of target proteins. Isoform 2 inhibits autoubiquitination and proteasomal degradation of SIAH1, and thereby increases cellular levels of SIAH. Isoform 2 modulates SNCA monoubiquitination by SIAH1.

Type: Primary
Antigen: Synphilin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/919
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge