Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-4920R-A488
BOSSBS-4920R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4920R-A488
Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Antikörper
K88-K99 minor fimbrial subunit, plays an essential role in the biogenesis of the K99 fimbriae. required at some step in the initiation and/or elongation of the K99 fimbriae.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Escherichka coli K99
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge