Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CD244 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-5284R-A647
BOSSBS-5284R-A647EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5284R-A647
Anti-CD244 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Antikörper
Modulate other receptor-ligand interactions to enhance leukocyte activation. CD244/2B4 is the only heterophilic receptor of SLAM family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD244
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge