Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-FBXW4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Lieferant: Bioss

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS-8390R-HRP
BOSSBS-8390R-HRPEA 900 EUR InStock
BOSSBS-8390R-HRP
Anti-FBXW4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Antikörper
Probably recognizes and binds to some phosphorylated proteins and promotes their ubiquitination and degradation. Likely to be involved in key signaling pathways crucial for normal limb development. May participate in Wnt signaling.Involvement in disease:Defects in FBXW4 are a cause of split-hand/foot malformation type 3 (SHFM3) . SHFM3 is an autosomal dominant disorder characterized by hypoplasia/aplasia of the central digits with fusion of the remaining digits.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SHFM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (HorseradishMore Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..