Anti-B4GALT7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Lieferant: Bioss
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BS-9728R-FITC
BOSSBS-9728R-FITCEA 900 EUR InStock
BOSSBS-9728R-FITC
Anti-B4GALT7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Antikörper
β-1,4-galactosyltransferases (β-1,4-Gal-T) are type II membrane-bound glycoproteins that are substrate-specific and function to transfer galactose in a β-1,4 linkage to an acceptor sugar. There are seven members of the β-1,4-Gal-T family, all of which are directed to the golgi apparatus through a hydrophobic sequence at the N-terminus. β-1,4-Gal-T7, also known as B4GALT7 or XGALT1, is a 327 amino acid single-pass type II membrane protein that is expressed at high levels in heart, pancreas and liver. β-1,4-Gal-T7 uses manganese to catalyze the UDP-dependent biosynthesis ofMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..