Verschlusskappen für Spritzen
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
418200
BRAU418200EA 31.7 EUR InStock
BRAU418200
Verschlusskappen für Spritzen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Diese flexible Spritzenkappe ist für Luer-Spritzen vorgesehen.
Die Blisterpackung gewährleistet die Sterilität der Kappen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge