Venenverweilkanülen, Vasofix® Safety
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4268130S-01 4268156S-01 4268091S-01 4269071S-01 4268334S-01 4269136S-01 4269110S-01
BRAU4268130S-01EA 117 EUR InStock
BRAU4268130S-01 BRAU4268156S-01 BRAU4268091S-01 BRAU4269071S-01 BRAU4268334S-01 BRAU4269136S-01 BRAU4269110S-01
Venenverweilkanülen, Vasofix® Safety
Katheter
Sicherheitsvenenverweilkanülen mit Zuspritzport und selbstaktivierendem Nadelstichschutz. Transparente Bereiche geben beim Zurückziehen der Kanüle die Gewissheit, dass der Katheter korrekt platziert wurde.
  • Einfache Punktion mit müheloser Katheterinsertion
  • Selbstaktivierender Schutzmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken
  • Kanülenspitze wird nach der Anwendung automatisch gesichert
  • Einfachheit – Sieht aus und fühlt sich an wie eine Standard-Kanüle
  • Scharfe Kanülenspitze mit Hinterschliff für minimales
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..