Einmalkanülen zur Blutentnahme, Sterican®
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4667123 4667093 4657500 4665465 4650018B 4657500B 4657543B 4667093B 4667123B
720-2536EA 12.6 EUR InStock
720-2536 720-2535 720-2530 720-2533 BRAU4650018B BRAU4657500B BRAU4657543B BRAU4667093B BRAU4667123B
Einmalkanülen zur Blutentnahme, Sterican®
Injektionsnadeln
Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung.
  • Spezial-Facetten-Langschliff/Kurzschliff für schmerzarme Punktionen
  • Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, farbcodiert nach ISO 6009
  • Latex und PVC-frei
Specially designed for blood sampling applications.
Zertifizierungen: ISO 7864 and DIN 13097.
Verpackung: In a dispenser box.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge