Verbandmull, Askina®
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9030409W
BRAU9030409WEA 180 EUR InStock
BRAU9030409W
Verbandmull, Askina®
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Absorbierender Mullverband aus Baumwolle für die Herstellung von Kompressen und Tupfern oder als Abdeckung nach dem Auftragen von Salben u.ä.
  • 80 cm breit, 8-lagig gefaltet zu einer Breite von 10 cm
  • 100% chlorfrei gebleicht
  • Hoch saugfähig
  • Individuell zuschneidbar
Zertifizierungen: DIN 61630 - VM 20
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge