Abfallcontainer für Schnittwerkzeuge, Medibox®
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9193627 9193618 9193424 9193639
BRAU9193627EA 384 EUR InStock
BRAU9193627 BRAU9193618 BRAU9193424 BRAU9193639
Abfallcontainer für Schnittwerkzeuge, Medibox®
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Medibox®-Container eignen sich für die einfache und sichere Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld. Mit verschiedenen Öffnungen für eine sichere Entsorgung ohne Kontakt. Gemäß internationalen Vorgaben.
  • Schlag- und durchdringfest
  • Freistehendes, ergonomisches Design mit einfacher Handhabung
  • Verwendungshinweise durch selbsterklärende Piktogramme
  • Große Öffnung erleichtert das Einführen medizinischer Schnittinstrumente
  • Kennzeichnung des maximalen Füllstandes durch Füllline und sichtbarer Inhaltshöhe
  • Irreversibler Mechanismus zur Endverriegelung
Zertifizierungen: EN ISO 23907
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge