i7100 Vial Label Applicator
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
151156
BRDY151156EA 3476.55 EUR InStock
BRDY151156
i7100 Vial Label Applicator
Drucker Label Printers
Automate vial tube identification with the Vial Label Applicator accessory that prints and applies labels on vial tubes in a few seconds.
Works only with the 300 and 600 dpi Peel models of the BradyPrinter i7100 Industrial Label Printers.
Lieferumfang: The accessories for the wraptor printer applicator includes cleaning kits, memory cards, additional hardware, shippping materials, and stylus.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..