DAS FARBBAND DER I75 SERIE MIT LABELSENSE TECHNOLOGIE WARNT DEN ANWENDER, WENN DAS FARBBAND NICHT MIT DEM EINGELEGTEN ETIKETTENMATER IAL DER I75 SERIE KOMPATIBEL IST. DRUCKT AUTOMATISCH MIT VORAB GETESTETER HITZE UND GESCHWINDIGKEIT UND SORGT SO FÜR 1 * 1 ST
Lieferant: BRADY
DAS FARBBAND DER I75 SERIE MIT LABELSENSE TECHNOLOGIE WARNT DEN ANWENDER, WENN DAS FARBBAND NICHT MIT DEM EINGELEGTEN ETIKETTENMATER IAL DER I75 SERIE KOMPATIBEL IST. DRUCKT AUTOMATISCH MIT VORAB GETESTETER HITZE UND GESCHWINDIGKEIT UND SORGT SO FÜR 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
DAS FARBBAND DER I75 SERIE MIT LABELSENSE TECHNOLOGIE WARNT DEN ANWENDER, WENN DAS FARBBAND NICHT MIT DEM EINGELEGTEN ETIKETTENMATER IAL DER I75 SERIE KOMPATIBEL IST. DRUCKT AUTOMATISCH MIT VORAB GETESTETER HITZE UND GESCHWINDIGKEIT UND SORGT SO FÜR 1 * 1 ST BRDY176787 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 176787
Lokale Artikelnummer:: BRDY176787
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder