Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Barcode-Scanner, V4500

Lieferant: Brady

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

177233 322619 177231 322621 322623
BRDY177233EA 583.16 EUR InStock
BRDY177233 BRDY322619 BRDY177231 BRDY322621 BRDY322623
Barcode-Scanner, V4500
Barcode- und RFID-Systeme
Ein robustes Design für nahtloses Erlebnis. Digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit und Genauigkeit mit dem V4500 Barcode-Scanner.

  • Barcodescannen in Hochgeschwindigkeit in alle Richtungen leicht gemacht
  • Ideal für Bestandsverwaltung, Kit-Verifizierung, Scannen und Drucken sowie Packanwendungen
  • Proprietäre Cortex-Decoder-Technologie ermöglicht dem Scanner, winzige Barcodes sowie glänzende und schwer lesbare Oberflächen problemlos zu lesen
  • Automatisierte Tastatur und dynamische Benutzeroberfläche ermöglichen Ihnen, in Sekundenschnelle von der Einrichtung bis zum ersten Scan zu gelangen
  • Mit der Datenanalysefunktion können Sie Daten genau so sortieren und anordnen, wie Sie möchten – beginnen Sie mit einem einfachen Scan und stellen Sie problemlos eine Verbindung zur Cloud und Ihrem ERP-System her
  • Übersteht Stürze aus 6‘ Höhe (MIL-STD-810G)
  • Induktiv aufladbarer Akku hält eine ganze Schicht mit über 75.000 Scans
  • 2D-Barcode-Funktion

Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Rotationstoleranz: ±180°
Garantie: Drei Jahre
Feldauswahl: Hochdichtes oder weites Feld

Sichtfeld: Hochdichtes Feld – 30° horizontal x 20° vertikal; Weites Feld – 50° horizontal x 33,5° vertikal
Brennpunkt: Ungefähr 100 mm
Steigung: ±65° (von vorne nach hinten)
Schräge: Barcode-Scanner, V4500

Hochdichtes Feld: 960× 640; Weites Feld: 960×640
Optische Auflösung: Hochdichtes Feld: 960×640; Weites Feld - 960×640

Zertifizierungen: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863, IP65.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge