Kabelbinder, nicht lösbar
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
196283 196351
BRDY196283EA 7.41 EUR InStock
BRDY196283 BRDY196351
Kabelbinder, nicht lösbar
Kabelbinder
Kabelbinder aus Nylon, lassen sich leicht an Objekten mit bis zu 165 mm Umfang anlegen.
Zur Farbkodierung von schwer markierbaren Objekten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge