Mattweiße, chemikalienbeständige RFID-Etiketten aus Polyester für Objektträger
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
309083
BRDY309083EA 282.84 EUR InStock
BRDY309083
Mattweiße, chemikalienbeständige RFID-Etiketten aus Polyester für Objektträger
Etiketten
Das RFID-Etikett ist für medizinische Objektträger in Laboren vorgesehen, und kann auch in der Pharmazie und in Gesundheitseinrichtungen verwendet werden.
  • UHF-RFID-Etikett für medizinische Objektträger
  • Frequenztyp: UHF
  • Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
  • Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
  • Lesebereich: bis zu 1 Meter
  • Dicke: 0.290 cm
Etikettenoberfläche aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt, geeignet für Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Codierung. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge